Merck
PG9H9BC7B20F
PrecisePEG
Amido Mal-PEG4-NHS Ester
동의어(들):
3-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-N-{15-[(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]-15-oxo-3,6,9,12-tetraoxapentadec-1-yl}propanamide
크기 선택
보기 변경
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
C22H31O11N3
CAS 번호:
Molecular Weight:
513.5
MDL number:
로그인에서 가격을 확인하세요
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Inchi Code
1S/C22H31N3O11/c26-17(5-8-24-18(27)1-2-19(24)28)23-7-10-33-12-14-35-16-15-34-13-11-32-9-6-22(31)36-25-20(29)3-4-21(25)30/h1-2H,3-16H2,(H,23,26)
Inchi Key
XSRYGQJQNPJNKZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
ambient
Purity
90%
Storage temp.
-20
Country of Origin
CN
Physical Form
Oil
hstatements
주의 사항
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)