Merck
다음으로 건너뛰기
PG9H9BC7B2D4
PrecisePEG
s-TCO-PNP
동의어(들):
((1R,8S,9r,E)-bicyclo[6.1.0]non-4-en-9-yl)methyl (4-nitrophenyl) carbonate
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
사이즈/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
C17H19O5N1
CAS 번호:
Molecular Weight:
317.34
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Inchi Code
1S/C17H19NO5/c19-17(23-13-9-7-12(8-10-13)18(20)21)22-11-16-14-5-3-1-2-4-6-15(14)16/h1-2,7-10,14-16H,3-6,11H2/b2-1+/t14-,15+,16+
Inchi Key
JSYLBRUJIPTSJM-DTGUECQKSA-N
Shipping Temperature
ambient
Purity
96%
Storage temp.
-20
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
주의 사항
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)