Merck
다음으로 건너뛰기
20249
tert-Butyl methyl ether
puriss., dried over molecular sieve (H2O ≤0.01%), ≥99.5% (GC)
동의어(들):
MTBE, Methyl tert-butyl ether
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
사이즈/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
(CH3)3COCH3
CAS 번호:
Molecular Weight:
88.15
EC Number:
216-653-1
UNSPSC Code:
12190000
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1730942
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
vapor density
3.1 (vs air)
grade
puriss.
assay
≥99.5% (GC)
autoignition temp.
705 °F
quality
dried over molecular sieve (H2O ≤0.01%)
expl. lim.
15.1 %
impurities
≤0.01% water
refractive index
n20/D 1.369
bp
55-56 °C (lit.)
density
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
InChI key
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under tert-Butyl methyl ether
픽토그램
FlameExclamation mark
경고어
Danger
위험 코드
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
저장 등급
3 - Flammable liquids
무슨 일이 일어나고 있는 걸까?
WGK 1
인화점 (F)
-18.4 °F - closed cup
인화점 (°C)
-28 °C - closed cup
개인 보호 장비(PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)