Merck
다음으로 건너뛰기
0712410
2-(2-Nitrophenyl)propyl chloroformate
~95% chlorine basis
동의어(들):
NPPOC chloride
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
실험식(Hill 표기법):
C10H10ClNO4
Molecular Weight:
243.64
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.03
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7642748
eCl@ss:
32150313
assay
~95% chlorine basis
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(COC(Cl)=O)c1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H10ClNO4/c1-7(6-16-10(11)13)8-4-2-3-5-9(8)12(14)15/h2-5,7H,6H2,1H3
InChI key
LRWLGGPRIFYAPO-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Reagent for the introduction of the photolabile NPPOC protective group
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
경고어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
저장 등급
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
인화점 (F)
Not applicable
인화점 (°C)
Not applicable
개인 보호 장비(PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)