Merck
68614
PEG 20000 12% – Tris pH 8; 100 mM solution
동의어(들):
Crystallization solution 37/Kit-No 02528
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC Code:
12352200
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
form
liquid
pH
8.0±0.2 ( in neat)
density
1.02 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
저장 등급
12 - Non Combustible Liquids
무슨 일이 일어나고 있는 걸까?
WGK 1
인화점 (F)
Not applicable
인화점 (°C)
Not applicable
개인 보호 장비(PPE)
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)