조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
| 사이즈/SKU | 재고 정보 | 가격 (VAT 별도) |
|---|---|---|
예상 입고일2026년 11월 18일재고 수량 조회Seoul Warehouse South Korea | ₩95,816 |
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
NaCl
CAS 번호:
Molecular Weight:
58.44
Beilstein/REAXYS Number:
3534976
MDL number:
₩95,816
예상 입고일2026년 11월 18일세부사항
Quality Segment
concentration
5 M in H2O
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium chloride solution
저장 등급
12 - Non Combustible Liquids