Merck
다음으로 건너뛰기
BPS78366
PARP Substrate Mixture 1
동의어(들):
PARP Substrate Mixture
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
사이즈/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
250 μL
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
₩374,434
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC Code:
47101613
₩374,434
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
​
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
storage temp.
-65 to -96°C
General description
Proprietary mixture including biotinylated and non-biotinylated NAD+, optimized for use with BPS Bioscience′s poly(ADP) ribose polymerase (PARP) assay kits:
  • PARP1 Chemiluminescent Assay Kit (BPS Bioscience #80551)
  • PARP2 Chemiluminescent Assay Kit (BPS Bioscience #80552)
  • PARP3 Chemiluminescent Assay Kit (BPS Bioscience #80553)
  • PARP10 Chemiluminescent Assay Kit (BPS Bioscience #80560)
Application
Suitable for use with cell extracts and purified PARP enzymes.
Datasheet and Protocols may be found here.
Preparation Note
Tris-buffered solution
Analysis Note
Avoid freeze/thaw cycles.
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 1
이 품목
BPS78371P0996AB16661
description
-
description
-
description
recombinant, expressed in E. coli
description
serum, Chemicon®
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Chemicon®
저장 등급
10 - Combustible liquids
인화점 (F)
Not applicable
인화점 (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)