Merck
다음으로 건너뛰기
GE17-5432-01
Butyl Sepharose™ High Performance
Cytiva 17-5432-01, pack of 25 mL
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
사이즈/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC Code:
13111000
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
ligand
butyl
packaging
pack of 25 mL
manufacturer/tradename
Cytiva 17-5432-01
matrix
cross-linked agarose
particle size
24-44 μm
avg. part. size
34 μm
cleaning in place
2-14
working range
3-13
suitability
suitable for bioprocess medium
Preparation Note
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
Analysis Note
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
픽토그램
Flame
경고어
Warning
위험 코드
저장 등급
3 - Flammable liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)