Merck
다음으로 건너뛰기
GN780263
Greiner MASTERBLOCK® storage microplate
96 well, polypropylene, capacity 1.0 mL, round (U) bottom, red
동의어(들):
Greiner 780263, culture dish, culture plate, greiner plate, multiwell plate
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
사이즈/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC Code:
41121800
eCl@ss:
32039090
Material:
polypropylene
Size:
96 wells
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
polypropylene
packaging
pack of 50 ea
manufacturer/tradename
Greiner 780263
availability
available only in China
size
96 wells
suitability
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
Legal Information
MASTERBLOCK is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Still not finding the right product?
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)