조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
| 사이즈/SKU | 재고 정보 | 가격 (VAT 별도) |
|---|
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
실험식(Hill 표기법):
C13H26O3
CAS 번호:
Molecular Weight:
230.34
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
assay
≥90% (GC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCOCCC(O)=O
Other Notes
Myristic acid analog.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
저장 등급
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves