Merck
다음으로 건너뛰기
P1402
1-O-Palmityl-2-acetyl-rac-glycero-3-phosphocholine
~99%
동의어(들):
rac-Platelet activating factor, DL-α-Phosphatidylcholine, β-acetyl-γ-O-hexadecyl
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
사이즈/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
실험식(Hill 표기법):
C26H54NO7P
CAS 번호:
Molecular Weight:
523.68
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
assay
~99%
form
solid
functional group
phospholipid
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCOCC(COP(O)(=O)OCC[N](C)(C)C)OC(C)=O
InChI
1S/C26H55NO7P/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-31-23-26(34-25(2)28)24-33-35(29,30)32-22-20-27(3,4)5/h26H,6-24H2,1-5H3,(H,29,30)
InChI key
LMEXBIODJFQAQA-UHFFFAOYSA-N
저장 등급
13 - Non Combustible Solids
무슨 일이 일어나고 있는 걸까?
WGK 3
인화점 (F)
Not applicable
인화점 (°C)
Not applicable
개인 보호 장비(PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)