Merck
다음으로 건너뛰기
P1476
Pituitary Extract bovine
solution, ~14 mg/mL protein in PBS, 0.2 μm filtered
동의어(들):
BPE, PEX
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
사이즈/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Biological source:
bovine
Form:
solution
Impurities:
<50 EU/mL
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
biological source
bovine
sterility
0.2 μm filtered
form
solution
quality
endotoxin tested
packaging
pkg of 2.5 and 25 mL
concentration
~14 mg/mL protein in PBS
impurities
<50 EU/mL
color
brown
storage temp.
−20°C
General description
Pituitary Extract, bovine (PEX) is an extract of bovine pituitary tissue containing growth factors. PEX can be used to promote the growth of several types of human epithelial cells in culture. Pituitary extract, bovine, is prepared using a modification of a published procedure.
저장 등급
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
인화점 (F)
Not applicable
인화점 (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. What are the storage conditions for this product?
    1 답변
    1. The recommended storage temperature is -20 °C.