Merck
다음으로 건너뛰기
S1069
(S)-SNAP-5114
≥98% (HPLC), GABA transport inhibitor, solid
동의어(들):
(S)-1-[2-[Tris(4-methoxyphenyl)methoxy]ethyl]-3-piperidinecarboxylic acid
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
사이즈/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
5 mg
오늘 배송 가능재고 수량 조회Seoul Warehouse South Korea
₩269,889
25 mg
오늘 배송 가능재고 수량 조회Seoul Warehouse South Korea
₩1,086,964
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
실험식(Hill 표기법):
C30H35NO6
CAS 번호:
Molecular Weight:
505.60
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
38150101
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
₩269,889
오늘 배송 가능세부사항
​
맞춤 주문 요청하기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
제품 이름
(S)-SNAP-5114, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]/D -8 to -13°, c = 1 in chloroform-d
color
white
solubility
DMSO: >5 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(OCCN2CCC[C@@H](C2)C(O)=O)(c3ccc(OC)cc3)c4ccc(OC)cc4
InChI
1S/C30H35NO6/c1-34-26-12-6-23(7-13-26)30(24-8-14-27(35-2)15-9-24,25-10-16-28(36-3)17-11-25)37-20-19-31-18-4-5-22(21-31)29(32)33/h6-17,22H,4-5,18-21H2,1-3H3,(H,32,33)/t22-/m0/s1
InChI key
VDLDUZLDZBVOAS-QFIPXVFZSA-N
Biochem/physiol Actions
GABA transport inhibitor, showing selectivity for GAT-3 and GAT-2.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the GABA Transporters page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
픽토그램
Exclamation mark
경고어
Warning
위험 코드
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 장기
Respiratory system
저장 등급
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
인화점 (F)
Not applicable
인화점 (°C)
Not applicable
개인 보호 장비(PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)