Merck
다음으로 건너뛰기
SML1237
CCT137690
≥98% (HPLC)
동의어(들):
6-Bromo-7-[4-[(5-methyl-3-isoxazolyl)methyl]-1-piperazinyl]-2-[4-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl]-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
사이즈/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
실험식(Hill 표기법):
C26H31BrN8O
CAS 번호:
Molecular Weight:
551.48
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
SML1237 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN(CC1)CCN1C(C=C2)=CC=C2C3=NC4=C(N5CCN(CC6=NOC(C)=C6)CC5)C(Br)=CN=C4N3
InChI
1S/C26H31BrN8O/c1-18-15-20(31-36-18)17-33-9-13-35(14-10-33)24-22(27)16-28-26-23(24)29-25(30-26)19-3-5-21(6-4-19)34-11-7-32(2)8-12-34/h3-6,15-16H,7-14,17H2,1-2H3,(H,28,29,30)
InChI key
GFLQCBTXTRCREJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CCT137690 is a very potent, orally bioavailble, pan aurora kinase inhbitor (IC50 = 15, 25, and 19 nM for Aurora A, B and C respectively). CCT137690 inhibits tumor growth in amouse xenograft model and causes multipolar spindle formation, chromosome misalignment, polyploidy and apoptosis in tumor cell lines.
CCT137690 is a very potent, orally bioavailble, pan aurora kinase inhbitor.
저장 등급
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
인화점 (F)
Not applicable
인화점 (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)