Merck
다음으로 건너뛰기
1A13530
USP
Deschloro Tolvaptan
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
동의어(들):
Deschloro Tolvaptan
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
사이즈/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
25 mg
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
₩1,310,365
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
실험식(Hill 표기법):
C26H26N2O3
Molecular Weight:
414.50
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
₩1,310,365
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
​
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
agency
USP
form
powder
shelf life
per USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the issuing Pharmacopoeia.">website
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
USP issued SDS can be found here">here
픽토그램
Exclamation mark
경고어
Warning
위험 코드
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
저장 등급
11 - Combustible Solids
인화점 (F)
Not applicable
인화점 (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)