mRNA 백신용 분석법 개발
SARS-CoV-2 백신으로서의 입증된 효능을 가지고, mRNA는 그 유연성과 신속한 시장 진입 잠재력을 드러냈습니다. mRNA는 예방용 백신을 넘어서 암을 위한 치료용 백신 및 여러 질병 분야에서 치료제로서 미래를 약속합니다.
mRNA/LNP 복합체의 독특한 특성을 감안하여, 빠르고 효과적이며 규정 준수를 보장하기 위해 새로운 전문지식과 혁신적인 분석 능력이 필요합니다.
저희 검사 패키지 및 적정 단계별 검사 개발 및 유효성 검증 능력은 여러분의 mRNA 치료의 혁신적 잠재력을 해방하기 위해 필요한 제품 및 공정 지식을 제공하여 품질 목표 제품 프로필(QTPP)을 개발하고 중요 품질 속성(CQAs)을 식별하는데 도움을 드립니다.
저희 우수한 검사 서비스, 선도적인 생물정보학 플랫폼, 그리고 견고한 규제 및 기술 전문 지식을 통해 귀하는 mRNA 자산에 대한 정량적이고 포괄적인 이해를 통해 규제 승인의 위험을 줄일 수 있을 것입니다.
mRNA 개발 및 제조의 위험을 줄이는 검사
위험을 제거하고 mRNA 백신 또는 치료제에 대한 제품 및 공정 개발을 더 신속히 진행하는 데 도움을 주기 위해, 머크는 다양한 개발 단계 및 공정 관리 지점을 위한 폭넓은 분석 패키지를 제공합니다. 또한 당사는 분석법 개발 및 안정성 검사 서비스에 대한 역량을 통해 귀하의 제품 및 공정 개발 여정의 파트너가 됩니다.
- NGS에 의한 염기서열 검증
- 농도 및 순도를 UV 분광광도법을 통해 측정
- CE-LIF를 통한 플라스미드의 균일성을 통한 순도
- BCA 또는 ELISA에 의한 잔류 E. coil 단백질
- qPCR에 의한 잔류 E. coil DNA
- qPCR에 의한 잔류 E. coil RNA
- 수재된 약전 검사
- 흡광도에 의한 RNA 함량
- NGS를 통한 mRNA 서열 일치 확인
- RP-LC/MS에 의한 캡핑(Capping) 효율성
- RP-LC/MS 또는 CE에 의한 Poly A tail 특성
- HPLC에 의한 mRNA 순도
- ELISA를 통한 오염된 dsRNA 불순물 확인
- 세포 기반 효능 분석
- qPCR에 의한 잔존 플라스미드 DNA 템플릿
- 잔류 효소 및 단백질
- 수재된 약전 검사
- NGS에 의한 RNA 식별
- RP-HPLC-CAD에 의한 지질 식별
- DLS에 의한 LNP 크기/다분산도
- CGE에 의한 RNA 크기 및 무결성
- LNP 제타전위
- HPLC에 의한 무손상 카고(cargo)
- RP-HPLC-CAD에 의한 지질 함량
- 형광 및 효소 소화에 의한 캡슐화 효율성
- In vitro/세포 기반 기능 및 효능 분석
- GC에 의한 잔류 에탄올
- 수재된 약전 검사
전문가에게 문의하기
관심을 가져 주셔서 감사합니다. 프로젝트에 대해 알려주시면, 당사 전문가에게 연결해 드리겠습니다.
관련 자료
- Application Note: Establishing Analytical Methods for mRNA-based Therapies
Provides a detailed description of assays for sequence identification and LNP composition, two critical quality attributes of mRNA-LNP products.
- Technical Note: Determining RNA Integrity and Purity by Capillary Gel Electrophoresis
Learn why Capillary Gel Electrophoresis is a suitable method for the assessment of mRNA integrity and purity.
- Technical Note: Lipid Nanoparticle Compositional Analysis by UHPLC-CAD
Discover how UHPLC-CAD can be used to confirm the identity, quantity, and purity of lipids, ensuring the quality of mRNA-LNP drug products.
- Webinar: Who Counts as an Expert? Establishing Analytical Methods for Emerging mRNA-based Therapies
In this webinar, we describe the use of cutting-edge technologies to assess critical quality attributes of both mRNA drug substance and drug product.
- Infographic: De-Risk mRNA Regulatory Approvals
See a high-level overview of our product characterization and lot release services for confirming critical quality attributes of mRNA-based products.