Merck
Home서비스소프트웨어 및 디지털 플랫폼ChemisTwin™ 포털 및 디지털 표준물질(dRM)
ChemisTwin™ 포털 및 디지털 표준물질(dRM)
세계 최초의 디지털 표준물질 플랫폼
, ChemisTwin™ 포털
ChemisTwin™ 포털을 사용하면 몇 번의 클릭만으로 화합물 구조를 손쉽게 확인하고 시료의 정량 분석을 수행할 수 있습니다. 디지털 기준 물질(dRM)을 기반으로 하는 당사의 웹 기반 플랫폼은 NMR 및 IR 분석을 자동화하여 신뢰할 수 있고 일관된 결과를 제공합니다.
당사의 전문 NMR 및 IR 과학자들이 개발하고 검증한 dRM은 기존의 스펙트럼 라이브러리에 비해 훨씬 더 큰 편의성과 신뢰성을 제공합니다. 최신의 신뢰할 수 있는 dRM 데이터베이스에 즉시 액세스할 수 있는 ChemisTwin™ 포털이 일상적인 NMR 및 IR 분석을 어떻게 혁신적으로 변화시킬 수 있는지 확인해 보십시오!
장점
  • ISO 9001 표준에 따라 업계 최고의 표준물질 공급업체가 개발한, 신뢰할 수 있는 dRM 데이터.
  • 문헌 조사, 시료 계량, 보고서 작성 등 수작업에 소요되는 시간을 절감할 수 있습니다.
  • 모든 주요 NMR(>300MHz) 및 FTIR 기기와
    호환되는 기기 독립형 솔루션
뉴스:
ChemisTwin™ 포털의 다음 단계: 확장된 접근성과 향상된 신뢰성!
성공적인 협력을 바탕으로, ACD/Labs와의 파트너십 다음 단계에서는 혁신적인 ChemisTwin™ 포털에 대한 접근성이 한층 더 확대됩니다. 이제 ACD/Labs가 상업적 영업 지원을 제공함에 따라, 전 세계 더 많은 연구실에서 빠르고 신뢰할 수 있으며 시약이 필요 없는 화합물 검증의 이점을 누릴 수 있게 되었습니다. 그 어느 때보다 간소화된 워크플로우, 향상된 효율성, 그리고 강화된 지속 가능성을 경험해 보십시오.
사용자 후기
“ChemisTwin™ 포털이 이 분야에 제공하는 잠재력과 가능성을 확인할 수 있습니다. 디지털 기준 물질(dRM), 안내형 워크플로우, 주요 NMR 장비와의 호환성 덕분에 초보자부터 전문가에 이르기까지 다양한 사용자가 쉽게 접근할 수 있습니다. 이 기술이 향후 업무 방식을 간소화함으로써 과학계가 효율성 측면에서 새로운 지평을 열게 될 것을 기대합니다.”
-로베르토 차베스, UCLA 화학 및 생화학학과 박사 과정생 겸 NMR 장비 전문가
“정말 기대가 큽니다. NMR을 운영하는 모든 분들은 그 이점을 즉시 확인하실 수 있을 겁니다. 바로 시간 절약이죠. ChemisTwin™ 포털은 진정한 혁신이 될 것입니다!”
-제약 진단 부문 NMR 연구실장
“직관적이고 매우 편리합니다. 이 도구는 사용자가 필요한 곳으로 안내해 주며 사용하기 쉽습니다.”
-NMR 선임 연구원, R&D 및 품질 관리(QC) 전문 외주 연구소
“저라면 그 솔루션에 투자할 것입니다. 이 소프트웨어는 우리 학생들의 생활을 훨씬 편하게 만들어 줄 뿐만 아니라 [스펙트럼을 이해하는 데] 며칠이나 절약해 줄 것입니다.”
-NMR 연구실장, Academia
“이 도구는 사용하기 쉽고, 보고서도 체계적으로 구성되어 있습니다. ChemisTwin™ 포털을 활용하여, 공급업체로부터 잘못 공급받은 제품의 정확한 구조를 파악할 수 있었습니다.”
- Chemodex
품질관리(QC) 매니저
흰색 몸통에 노란색 팔, 녹색 포인트가 들어간 3D 렌더링 로봇이 왼손에 쟁반을 들고 있습니다. 쟁반 위에는 “R.E.F.”라고 적힌 막대 그래프가 있습니다. 또한 로봇의 가슴 부분에는 세 개의 녹색 배터리 아이콘과 Wi-Fi 신호를 닮은 두 개의 곡선 모양이 표시된 화면이 있습니다. 배경은 녹색이며 약간의 그라데이션 효과가 적용되어 있습니다.
디지털 기준 물질(dRM) 데이터베이스 이용하기
이 데이터베이스에는 당사의 포괄적인 인증 기준물질(CRM) 및 분석 표준물질 카탈로그에 수록된 화합물들이 포함되어 있습니다. 각 dRM은 해당 물리적 기준물질*까지 추적 가능합니다. 또한 원하는 화합물을 찾을 수 없는 경우, 포털에서 직접 새로운 dRM 요청을 제출해 주세요!
이 이미지에는 로봇을 닮은 3D 애니메이션 캐릭터가 그려져 있습니다. 이 로봇은 흰색 몸체에 관절과 머리띠 부분에 녹색 포인트가 들어가 있으며, 보통 눈이 있을 법한 위치에는 커다란 검은색 바이저가 있습니다. 로봇의 가슴 부분에는 모서리가 둥근 사각형 안에 체크 표시가 그려져 있습니다. 배경은 노란색이며, 로봇은 오른손으로 엄지손가락을 치켜든 제스처를 취하고 있습니다.
NMR 분석
ChemisTwin™ 포털을 통해 정성 및 정량 NMR 분석을 모두 수행할 수 있습니다. 정성 분석을 위해서는 시료 스펙트럼을 업로드하고 정성 분석 옵션을 선택하십시오. 알고리즘은 다양한 요인으로 인한 화학 이동량 변동을 고려하여 디지털 기준 물질(dRM)과 비교함으로써 일치 여부를 확인합니다. 정량 분석의 경우, 안내형 워크플로를 통해 dRM 데이터베이스에 포함되지 않은 화합물도 정량할 수 있습니다. 분자량을 입력하면 mmol/g 또는 mg/g 단위의 질량 분율 결과를 확인할 수 있습니다.
흰색 몸체에 녹색 관절, 머리와 손에 노란색 포인트가 들어간 스타일화된 로봇의 그래픽이다. 로봇은 한 손에 돋보기를 들고, 오른쪽 공중에 떠 있는 분자 구조를 관찰하고 있다. 이 분자 구조는 각각 산소, 수소, 탄소 원자를 나타내는 빨간색, 흰색, 회색 구체들 사이의 결합을 나타내는 검은색 선들로 구성되어 있다.
IR 분석
ChemisTwin™ 포털은 물질 동정 및 품질 검사 분석을 모두 지원합니다. 광범위한 디지털 기준 물질 라이브러리와 기초 화학 물질 라이브러리를 비교하여 IR 스펙트럼을 기반으로 미지 물질을 동정할 수 있습니다. ChemisTwin™ 포털의 IR 기능은 시료의 순도를 보장하기 위한 포괄적인 품질 검사 프로세스를 제공합니다.
흰색과 녹색을 주색상으로 한 로봇의 스타일리시한 일러스트로, 오른손에 종이비행기를 들고 있다. 로봇은 둥근 머리에 바이저 모양의 눈을 가지고 있으며, 몸통은 다양한 기하학적 도형으로 이루어진 듯 보인다. 배경은 모서리가 둥글게 처리된 심플한 파란색이다.
사용자 안내서 
표준 DRM 외에도 ChemisTwin™ 포털을 통해 사용자는 자신만의 스펙트럼 라이브러리를 구축할 수 있습니다. NMR 및 IR 스펙트럼을 업로드하여 관리(생성, 편집, 삭제)할 수 있으며, 모든 분석 워크플로우에서 참조 자료로 활용할 수 있습니다. 이러한 사용자 소유 참조 자료의 메타데이터는 CAS 번호를 통해 PubChem 데이터베이스에서 편리하게 검색할 수 있어, 고도로 맞춤화된 정밀한 스펙트럼 평가가 가능합니다.
흰색과 녹색을 주색상으로 한 로봇의 스타일리시한 일러스트로, 오른손에 종이비행기를 들고 있다. 로봇은 둥근 머리에 바이저 모양의 눈을 가지고 있으며, 몸통은 다양한 기하학적 도형으로 이루어진 듯 보인다. 배경은 모서리가 둥글게 처리된 심플한 파란색이다.
보고 및 활동 기록
자동 생성된 보고서를 통해 결과를 검토하고 확인하는 데 필요한 모든 정보를 확인하실 수 있습니다. 승인된 보고서는 대시보드에서 언제든지 열람할 수 있으며, 동료들과 손쉽게 공유할 수 있습니다.
ChemisTwin™ 포털 내에서 포괄적인 감사 추적을 확인할 수 있으며, 기록 삭제는 불가능합니다. 이 정보를 통해 NMR 분석 활동의 무결성과 추적 가능성에 대해 확신을 가질 수 있습니다.
이 이미지는 인간형 로봇의 3D 렌더링입니다. 로봇의 몸통은 흰색이고, 팔과 다리는 녹색이며, 관절 주변에는 노란색 띠가 둘러져 있고, 눈으로 보이는 검은색 바이저가 있습니다. 배경은 보라색이며, 로봇은 가슴에 있는 화면을 가리키고 있는데, 화면에는 텍스트가 표시된 애플리케이션이 나타나 있습니다.
ChemisTwin™ 포털 지식 센터
지식 센터에서 기술 문서, 동영상 튜토리얼 및 플랫폼 테스트용 시작 패키지를 확인해 보세요.
*해당 제품이 구비되어 있는 경우, 항상 물리적 동등 제품 중 최고 품질 등급을 선정하며, 이는 각 dRM 정보 시트에 명시됩니다.
가입 방법
등록 양식을 통해 45회의 무료 분석이 제공되는, 약정 없는 무료 체험을 신청하고 이용하실 수 있습니다.
또한 ChemisTwin™ 포털이 귀사의 구체적인 워크플로우에서 어떻게 활용될 수 있는지 논의할 수 있는 데모 세션도 제공합니다. * 표시가 있는 항목은 필수 입력 사항입니다.
관련 자료
3 중 1 페이지
관련 상품
예기치 못한 오류가 발생했습니다.
Response not successful: Received status code 500