M-Trace® 전자 시험 기록 소프트웨어
M-Trace® 소프트웨어 및 모바일 앱은 무균 시험을 위한 21 CFR Part 11 규정을 준수하는 디지털 품질 관리(QC) 솔루션으로, 신뢰할 수 있고 효율적인 데이터 추적성을 제공합니다! 동영상을 시청하여 자세한 내용을 확인하고, M-Trace® 소프트웨어의 지원을 통해 귀사의 현장에서 어떻게 완벽하게 추적 가능하고 신뢰할 수 있으며 효율적인 무균 시험이 수행되는지 직접 확인해 보십시오.
M-Trace® 디지털 품질 관리 도우미를 만나보세요
M-Trace® 용액을 이용한 무균 시험을 직접 체험해 보세요
무균 시험의 공백을 메우기: 추적 가능성 및 21 CFR Part 11 준수
M-Trace® 시스템은 단계별 지침을 제공하고 데이터를 실시간으로 자동 기록함으로써, 추적 가능성과 데이터 무결성에 관한 규제 요건을 준수할 수 있는 편리하고 신뢰할 수 있는 방법을 제공합니다.
- M-Trace® 소프트웨어를 현재 사용 중인 Steritest® Symbio 펌프에 연결하세요
- Microsoft Windows용 중앙 집중식 사용자 관리 기능을 활용하여 어떤 컴퓨터에서든 소프트웨어를 실행하십시오
- 감사 추적(audit trail) 기능을 통해 강화된 21 CFR Part 11 규정 준수의 이점을 누리십시오
- 각 무균 시험에 대한 데이터를 실시간으로, 자동으로, 완벽하게 기록하여 완벽한 추적성과 규제 준수를 보장하십시오
- 안내형 워크플로우 및 편차 알림을 통해 공정 안전성을 높이십시오
- 종이 기반 문서화를 없애고 기록 및 검토 프로세스를 디지털화하여 효율성을 향상시키세요
- Steritest® Symbio 펌프의 자동화된 제어 및 실험실 IT 환경과의 테스트 데이터 연동성 강화 (단일 소프트웨어로 모든 펌프 제어)
- 포괄적인 실시간 지침을 통해 운영자 교육 간소화
전체 무균 검사 워크플로우를 완벽하게 관리하세요
어디서든 데이터를 연결하세요
M-Trace® 모바일 앱을 사용하여 시료, 소모품, 검사 지점 또는 기기에 대한 정보와 실험실이나 어디서든 얻은 검사 결과를 연계하세요.
모든 메서드 단계를 검증합니다(예: 음성 제어 기능 사용).
음성 제어나 기기 간 통신을 통해 작업 단계가 올바르게 수행되었는지 확인함으로써, 양손이 다른 작업으로 바쁠 때도 실시간으로 기록을 남길 수 있습니다.
프로세스 모니터링하기
Steritest® Symbio 펌프와 같은 장비에서 펌프 속도나 압력 등의 장비 매개변수를 확인합니다.
포괄적인 보고서 생성
사용된 소모품, 발생한 사고, 그리고 각 작업 단계가 규정된 대로 수행되었음을 확인하는 모든 정보가 포함된 종합 보고서가 자동으로 생성됩니다.
규정 준수 확보
포괄적이고 편리한 21 CFR Part 11 준수 사용자 관리 시스템에서 역할과 사용자 권한을 정의하십시오.
관련 상품
Response not successful: Received status code 500
관련 제품 자료
더 자세한 정보를 확인하고, 당사의 M-Trace® 소프트웨어를 활용하여 귀사의 현장에서 어떻게 완벽하게 추적 가능하며, 신뢰할 수 있고 효율적인 무균 시험을 수행할 수 있는지 알아보세요.
무균 시험 및 기타 규제 대상 공정을 위한 디지털 QC 지원 도구에 대한 추가 기술 정보를 확인하세요.
당사의 M-Trace® 소프트웨어의 21 CFR Part 11 준수 여부에 대한 상세 분석 자료를 확인해 보세요.
관련 웨비나
당사 전문가들의 조언을 들어보시고, M-Trace® 솔루션을 활용하면 어떤 이점을 얻을 수 있는지 알아보세요.
혁신적인 기술과 디지털화된 솔루션이 미생물학 품질 관리 실험실에서 발생하는 데이터 무결성 문제를 어떻게 해결할 수 있는지 알아보세요.