Merck
HomeSupport계산기 및 앱웨스턴 블로팅용 4X SDS 시료 로딩 버퍼
웨스턴 블로팅용 4X SDS 시료 로딩 버퍼
이 SDS 시료 로딩 버퍼 제조법은 폴리아크릴아미드 겔 전기영동 분석을 위해 단백질 시료를 조제하고 겔에 로딩하는 데 이상적입니다. 이 제조법 계산기를 사용하면 필요한 양에 맞춰 4X SDS 시료 로딩 버퍼를 정확하게 조제할 수 있습니다. 원하는 부피를 입력하고 ‘계산’ 버튼을 클릭하면, 표에 필요한 각 성분의 양이 자동으로 표시됩니다.
4X 용액의 농도:
  • 트리스-HCl: 0.2 M
  • DTT: 0.4 M
  • SDS: 277 mM, 8.0% (w/v)
  • 브로모페놀 블루: 6 mM
  • 글리세롤: 4.3 M
7.5 mL Recipe   Desired Volume: mL    
1.5 mL 1 M Tris-HCl pH 6.5 (20-160)
    mL 1 M Tris-HCl pH 6.5
3 mL of 1 M DTT (dithiothreitol) (43816)
  mL of 1 M DTT (dithiothreitol)
0.6 g of SDS (sodium dodecyl sulfate) (L3771)   g of SDS (sodium dodecyl sulfate)
30 mg of bromophenol blue (B0126)   mg of bromophenol blue
2.4 mL of glycerol (G5516)   mL of glycerol
Adjust final volume to 7.5 mL with Milli-Q® Water Adjust final volume to   mL with Milli-Q® Water
  Make 500 µL aliquots and store at -20 °C.
Note: Should the solution appear orange/yellow, it may be necessary to raise the pH by adding a suitable base, such as 5 M NaOH, dropwise.