Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Segment
API family
liraglutide, liraglutide, liraglutide, liraglutide
form
powder, solid
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, liquid chromatography (LC): suitable, mass spectrometry (MS): suitable
color
white to off-white
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H](NC([C@@H](NC([C@@H](NC([C@@H](NC([C@H](NC([C@@H](NC([C@@H](NC([C@@H](NC(CNC([C@@H](NC([C@@H](NC([C@@H](N)CC1=CNC=N1)=O)C)=O)CCC(O)=O)=O)=O)[C@@H](C)O)=O)CC2=CC=CC=C2)=O)[C@@H](C)O)=O)CO)=O)CC(O)=O)=O)C(C)C)=O)CO)=O)C(N[C@H](C(N[C@H](C(N[C@H](C(NCC(N[C@H](C(N[C@H](C(N[C@H](C(N[C@H](C(N[C@@H](CCC(O)=O)C(N[C@@H](CC3=CC=CC=C3)C(N[C@H](C(N[C@@H](C)C(N[C@H](C(N[C@H](C(N[C@H](C(N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(NCC(N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(NCC(O)=O)=O)=O)=O)=O)C(C)C)=O)CC(C)C)=O)CC4=CNC5=CC=CC=C45)=O)=O)[C@H](CC)C)=O)=O)=O)CCCCNC(CC[C@H](NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)C(O)=O)=O)=O)C)=O)C)=O)CCC(N)=O)=O)=O)CCC(O)=O)=O)CC(C)C)=O)CC6=CC=C(C=C6)O)=O
General description
Application
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?