Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Segment
API family
liraglutide, liraglutide, liraglutide, liraglutide
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, liquid chromatography (LC): suitable, mass spectrometry (MS): suitable
color
white to off-white
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@@H](C(N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(N[C@@H](CC(C)C)C(N[C@@H](CC C(O)=O)C(NCC(N[C@H](CCC(O)=O)C(N[C@@H](C)C(N[C@@H](C)C(N[C@@H](CCCCNC(CC [C@@H](C(O)=O)NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)C(N[C@H](C(N[C@H](C(N [C@@H]([C@@H](C)CC)C(N[C@H](C(N[C@@H](CC2=CNC3=CC=CC=C23)C(N[C@@H](CC(C) C)C(N[C@@H](C(C)C)C(N[C@H](C(NCC(N[C@H](C(NCC(O)=O)=O)CCCNC( N)=N)=O)=O)CCCNC(N)=N)=O)=O)=O)=O)C)=O)=O)CC4=CC=CC=C4)=O)CCC(O)=O)=O)=O )=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)NC([C@H](CO)NC([C@H](C(C)C)NC([C@H](CC (O)=O)NC([C@H](CO)NC([C@H]([C@H](O)C)NC([C@H](CC5=CC=CC=C5)N C([C@H]([C@H](O)C)NC(CNC([C@H](CCC(O)=O)NC([C@H](C)NC([C@H](CC6=CNC=N6)N )=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O
General description
Application
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?