核酸标记和检测
核酸、PCR产物和寡核苷酸的检测和标记方法多种多样。其常见标记和检测试剂及方法主要取决于被标记分子的类型及其下游应用等多种因素。因此,酶催化和化学方法都可用来标记核酸,并结合荧光分子、酶及放射性元素等多种分子。
核酸标记与探针
可在整个分子上或在 5’ 和 3’ 末端对核酸进行标记。核酸探针特别可用于核酸杂交测定,比如,北方墨点中的RNA检测或南方墨点中的DNA检测。各种方法用于在整个探针上分配标记,包括使用标记的脱氧核苷酸(dNTP) 或核苷三磷酸(NTP)的 PCR 技术,随机引物和缺口平移。末端标记特别可用于测定和研究核酸-蛋白相互作用,以避免空间位阻。
核酸标记和检测试剂盒
根据不同的标记方法,酶标记探针通常使用比色检测法,而放射性探针则多采用放射自显影检测法。另外,地高辛(DIG)和荧光基团等标记的常用探针还可组合使用,与比色反应(比如碱性磷酸酶)相结合进行多色探针检测。利用大量DNA聚合酶将生物素修饰过的尿嘧啶(Biotin-16-dUTP)在聚合酶链式反应中合成到核酸中也可作为一种标记和检测方法。荧光原位杂交利用荧光探针来检测DNA序列,其检测和下游分析的成败部分取决于研究人员所使用的荧光显微镜的灵敏度和分辨率。
标记DNA和RNA的应用
首先可用于印迹法中。印迹法指将生物大分子转移到固态膜上的方法。另外,由于标记探针具有特异性,所以研究人员可以利用核酸及标记探针的分子杂交在复杂核酸混合物中检测DNA和RNA序列。而且,上述标记方法还有助于获得分析基因表达、信使RNA的大小和拷贝数等有用信息。研究人员还常用原位杂交技术来检测一个或者多个不同的标记探针(如DIG和荧光基团标记的探针)。
相关文章
- 地高辛(DIG)标记方法和试剂盒适用于DNA和RNA DIG探针、随机引物DNA标记、切口平移标记、5'和3'寡核苷酸末端标记。
- Ethidium bromide is a well-known and widely used fluorescent dye in biotechnology research.
- 可用的荧光原位杂交(FISH)过程、试剂和设备。
- 描述被分子生物学家用于检测转印膜上蛋白质和核酸的方法的背景和实验方案。
- 锁核酸 (LNA) 常见问题解答
- 查看完整内容 (14)
相关实验方案
- 存在有多种可与BM Purple(或通常的NBT/BCIP)组合的复染剂,包括FastGreen FCF和Nuclear Fast Red。
- FACS sorts cells based on light scattering and fluorescence for objective cell analysis.
- NBT/BCIP
- NBT/BCIP Ready-to-Use Tablets Protocol Troubleshooting
- There are several counterstains possible in combination with BM Purple (or NBT/BCIP in general), for instance, FastGreen FCF or Nuclear Fast Red.
- 查看完整内容 (18)
查找更多文章和实验方案
我们可以提供哪些帮助
如有任何疑问,请提交客户支持请求
或联系我们的客户服务团队:
发送电子邮件至 [email protected]
或致电 +1 (800) 244-1173
更多支持
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- 计算器与应用
网络工具箱 - 用于分析化学、生命科学、化学合成和材料科学的科学研究工具和资源。
- Customer Support Request
Customer support including help with orders, products, accounts, and website technical issues.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.