Merck
AABH97CD7BB4
AA BLOCKS, INC.
Flufenpyr-ethyl
Sinónimos:
ethyl [2-chloro-4-fluoro-5-(5-methyl-6-oxo-4-(trifluoromethyl)-1(6H)-pyridazinyl)phenoxy]acetate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C16H13O4N2Cl1F4
Número CAS:
Peso molecular:
408.74
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Storage temp.
N/A
Inchi Code
1S/C16H13ClF4N2O4/c1-3-26-14(24)7-27-13-5-12(11(18)4-10(13)17)23-15(25)8(2)9(6-22-23)16(19,20)21/h4-6H,3,7H2,1-2H3
Inchi Key
DNUAYCRATWAJQE-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)