Merck
BDPH9BCC2242
Bide Pharmatech
4-(4-Fluorophenoxy)-2-methylaniline
Sinónimos:
4-(4-fluorophenoxy)-2-methylaniline
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C13H12O1N1F1
Número CAS:
Peso molecular:
217.24
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C13H12FNO/c1-9-8-12(6-7-13(9)15)16-11-4-2-10(14)3-5-11/h2-8H,15H2,1H3
Inchi Key
XGIQHJPZLVXVKD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)