Merck
BDPH9BCC4841
Bide Pharmatech
2-Bromo-6-trifluoromethylpyrazine
Sinónimos:
2-bromo-6-(trifluoromethyl)pyrazine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C5H2N2Br1F3
Número CAS:
Peso molecular:
226.98
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C5H2BrF3N2/c6-4-2-10-1-3(11-4)5(7,8)9/h1-2H
Inchi Key
HUCJZLJSTLNVJK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromo-6-trifluoromethylpyrazine
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)