Merck
BDPH9BCC4850
Bide Pharmatech
1-(2-Chloroethyl)-4-methylpiperazine hydrochloride
Sinónimos:
1-(2-chloroethyl)-4-methylpiperazine hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H16N2Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
199.12
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C7H15ClN2.ClH/c1-9-4-6-10(3-2-8)7-5-9;/h2-7H2,1H3;1H
Inchi Key
NVYZDOQALWYSEJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)