Merck
BDPH9BCC5582
Bide Pharmatech
4-[(2,4-Dimethylphenyl)sulfanyl]aniline hydrochloride
Sinónimos:
4-[(2,4-dimethylphenyl)sulfanyl]aniline hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C14H16N1Cl1S1
Número CAS:
Peso molecular:
265.81
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Inchi Code
1S/C14H15NS.ClH/c1-10-3-8-14(11(2)9-10)16-13-6-4-12(15)5-7-13;/h3-9H,15H2,1-2H3;1H
Inchi Key
DLQYXWSCPPGOJA-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
hstatements
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)