Merck
BDPH9BCCAB2F
Bide Pharmatech
2-Fluoro-5-methoxyphenol
Sinónimos:
2-fluoro-5-methoxyphenol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H7O2F1
Número CAS:
Peso molecular:
142.13
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C7H7FO2/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,9H,1H3
Inchi Key
KGCLSTPUECTXNO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Fluoro-5-methoxyphenol
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)