Merck
BDPH9BCCBB9B
Bide Pharmatech
3-Bromo-4-methylthiophene
Sinónimos:
3-bromo-4-methylthiophene
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C5H5Br1S1
Número CAS:
Peso molecular:
177.06
MDL number:
Iniciar sesión para consultar tus precios
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C5H5BrS/c1-4-2-7-3-5(4)6/h2-3H,1H3
Inchi Key
MBUSOPVRLCFJCS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: liquid / Colour: Colorless - Pale-yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Bromo-4-methylthiophene
hstatements
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)