Acerca de este artículo
El producto BDPH9BCCBF8A no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C11H11FO3/c12-9-5-8(11(13)14)3-4-10(9)15-6-7-1-2-7/h3-5,7H,1-2,6H2,(H,13,14)
Inchi Key
QSUMQCBKOZDHNX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(Cyclopropylmethoxy)-3-fluorobenzoic acid
hstatements
signalword
Warning
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?