Merck
BDPH9BCCCE2E
Bide Pharmatech
4-Bromo-7-methylbenzo[c][1,2,5]thiadiazole
Sinónimos:
4-bromo-7-methyl-2,1,3-benzothiadiazole
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H5N2Br1S1
Número CAS:
Peso molecular:
229.1
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C7H5BrN2S/c1-4-2-3-5(8)7-6(4)9-11-10-7/h2-3H,1H3
Inchi Key
MZFRKYXVQYNOFA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Light yellow to brown powder or crystals
Still not finding the right product?
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)