Saltar a
BDPH9BCCDC4E
Bide Pharmatech
1-Ethyl-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
Sinónimos:
1-ethyl-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H6N4
Número CAS:
Peso molecular:
146.15
MDL number:
El producto BDPH9BCCDC4E no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C7H6N4/c1-2-11-5-10-6(3-8)7(11)4-9/h5H,2H2,1H3
Inchi Key
RAFSTXGDSLCINC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)