Merck
BDPH9BCCDFB3
Bide Pharmatech
Ethyl 3,3,3-trifluoropropanoate
Sinónimos:
ethyl 3,3,3-trifluoropropanoate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C5H7O2F3
Número CAS:
Peso molecular:
156.1
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C5H7F3O2/c1-2-10-4(9)3-5(6,7)8/h2-3H2,1H3
Inchi Key
FMDMKDPUFQNVSH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to light-yellow liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl 3,3,3-trifluoropropanoate
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Danger
Pictogramas
FlameExclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)