Merck
BDPH9BCCE080
Bide Pharmatech
(2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine hydrochloride
Sinónimos:
(2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H8N1Cl2F3
Número CAS:
Peso molecular:
246.06
MDL number:
El producto BDPH9BCCE080 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C8H7ClF3N.ClH/c9-7-3-6(8(10,11)12)2-1-5(7)4-13;/h1-3H,4,13H2;1H
Inchi Key
QNIZBEWNYGRUQK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)