Merck
BDPH9BCCE2B1
Bide Pharmatech
Methyl 2-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate
Sinónimos:
methyl 2-methyl-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H9O3N1
Número CAS:
Peso molecular:
167.16
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c1-5-6(8(11)12-2)3-4-7(10)9-5/h3-4H,1-2H3,(H,9,10)
Inchi Key
NYZKFYQERYBEAB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)