Merck
BDPH9BCCEBFE
Bide Pharmatech
6-Fluoro-1-methylindoline-2,3-dione
Sinónimos:
6-fluoro-1-methyl-1H-indole-2,3-dione
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H6O2N1F1
Número CAS:
Peso molecular:
179.15
MDL number:
El producto BDPH9BCCEBFE no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C9H6FNO2/c1-11-7-4-5(10)2-3-6(7)8(12)9(11)13/h2-4H,1H3
Inchi Key
BDMHRNWVOHIJLN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)