Merck
BDPH9BCCF032
Bide Pharmatech
2,6-Dichloro-3-hydroxybenzonitrile
Sinónimos:
2,6-dichloro-3-hydroxybenzonitrile
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H3O1N1Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
188.01
MDL number:
El producto BDPH9BCCF032 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C7H3Cl2NO/c8-5-1-2-6(11)7(9)4(5)3-10/h1-2,11H
Inchi Key
JAIIUXZFGCEYAH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,6-Dichloro-3-hydroxybenzonitrile
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)