Merck
BDPH9BCD0E64
Bide Pharmatech
3-(Chlorosulfonyl)-4-methoxybenzoic acid
Sinónimos:
3-(chlorosulfonyl)-4-methoxybenzoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H7O5Cl1S1
Número CAS:
Peso molecular:
250.66
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C8H7ClO5S/c1-14-6-3-2-5(8(10)11)4-7(6)15(9,12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Inchi Key
OWBBPHXIAFVUMO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
Palabra de advertencia
Danger
Pictogramas
Corrosion
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)