Merck
BDPH9BCD18A7
Bide Pharmatech
1-(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)ethanone
Sinónimos:
1-(2,4-dichloro-5-fluorophenyl)ethanone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H5O1Cl2F1
Número CAS:
Peso molecular:
207.03
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C8H5Cl2FO/c1-4(12)5-2-8(11)7(10)3-6(5)9/h2-3H,1H3
Inchi Key
FAKJFAMIABOKBW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)