Acerca de este artículo
El producto BDPH9BCD2DB3 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C5H11N.ClH/c6-4-5-2-1-3-5;/h5H,1-4,6H2;1H
Inchi Key
JVZOVVGVPJVLSL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyclobutylmethanamine hydrochloride
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?