Saltar a
BDPH9BCD3D40
Bide Pharmatech
1-(2-Fluorophenyl)cyclopropanamine
Sinónimos:
1-(2-fluorophenyl)cyclopropanamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H10N1F1
Número CAS:
Peso molecular:
151.18
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C9H10FN/c10-8-4-2-1-3-7(8)9(11)5-6-9/h1-4H,5-6,11H2
Inchi Key
PMUHZJKXCBFDEV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(2-Fluorophenyl)cyclopropanamine
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)