Merck
BDPH9BCD43B0
Bide Pharmatech
(1-Ethyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine
Sinónimos:
(1-ethyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H11N3
Número CAS:
Peso molecular:
125.17
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C6H11N3/c1-2-9-5-6(3-7)4-8-9/h4-5H,2-3,7H2,1H3
Inchi Key
MIAQYVFWXDEYAK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
hstatements
Palabra de advertencia
Danger
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)