Saltar al contenido
BDPH9BCD5D7F
Bide Pharmatech
1-(3-Bromopyridin-2-yl)ethanone
Sinónimos:
1-(3-bromo-2-pyridinyl)ethanone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H6O1N1Br1
Número CAS:
Peso molecular:
200.03
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C7H6BrNO/c1-5(10)7-6(8)3-2-4-9-7/h2-4H,1H3
Inchi Key
SMOWKFOTFNHSBT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to yellow to brown liquid or solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(3-Bromopyridin-2-yl)ethanone
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)