Merck
BDPH9BCD6959
Bide Pharmatech
4'-(1-(2-Benzylpiperidine-1-carbonyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Sinónimos:
4'-(1-(2-benzylpiperidine-1-carbonyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C28H26O3N4
Número CAS:
Peso molecular:
466.54
MDL number:
Iniciar sesión para consultar tus precios
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C28H26N4O3/c33-27(34)24-10-6-9-23(18-24)21-12-14-22(15-13-21)26-19-32(30-29-26)28(35)31-16-5-4-11-25(31)17-20-7-2-1-3-8-20/h1-3,6-10,12-15,18-19,25H,4-5,11,16-17H2,(H,33,34)
Inchi Key
SSSCOJOXPDDHOO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)