Merck
BDPH9BCD76C3
Bide Pharmatech
2-(4-Iodophenyl)ethanol
Sinónimos:
2-(4-iodophenyl)ethanol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H9O1I1
Número CAS:
Peso molecular:
248.06
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C8H9IO/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4,10H,5-6H2
Inchi Key
GYUSTTSSRXDFKG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless or white to yellow solid or semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(4-Iodophenyl)ethanol
hstatements
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)