Merck
BDPH9BCD79BB
Bide Pharmatech
6-Fluoro-3-methyl-1H-indole
Sinónimos:
6-fluoro-3-methyl-1H-indole
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H8N1F1
Número CAS:
Peso molecular:
149.17
MDL number:
El producto BDPH9BCD79BB no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C9H8FN/c1-6-5-11-9-4-7(10)2-3-8(6)9/h2-5,11H,1H3
Inchi Key
BKFGKRQBSCLQNL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Fluoro-3-methyl-1H-indole
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)