Merck
BDPH9BCD89EB
Bide Pharmatech
4,7,10,13-Tetraoxahexadeca-1,15-diyne
Sinónimos:
4,7,10,13-tetraoxahexadeca-1,15-diyne
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C12H18O4
Número CAS:
Peso molecular:
226.27
MDL number:
El producto BDPH9BCD89EB no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C12H18O4/c1-3-5-13-7-9-15-11-12-16-10-8-14-6-4-2/h1-2H,5-12H2
Inchi Key
PHRQSGRBGBTBAD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)