Merck
BDPH9BCD8A49
Bide Pharmatech
4-(2-Bromopyridin-4-yl)morpholine
Sinónimos:
4-(2-bromo-4-pyridinyl)morpholine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H11O1N2Br1
Número CAS:
Peso molecular:
243.1
MDL number:
El producto BDPH9BCD8A49 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C9H11BrN2O/c10-9-7-8(1-2-11-9)12-3-5-13-6-4-12/h1-2,7H,3-6H2
Inchi Key
JCRVQCRLFOBEPW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(2-Bromopyridin-4-yl)morpholine
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)