Merck
BDPH9BCDA0FA
Bide Pharmatech
4-(Benzyloxy)-3-(trifluoromethyl)aniline
Sinónimos:
4-(benzyloxy)-3-(trifluoromethyl)aniline
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C14H12O1N1F3
Número CAS:
Peso molecular:
267.25
MDL number:
El producto BDPH9BCDA0FA no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C14H12F3NO/c15-14(16,17)12-8-11(18)6-7-13(12)19-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9,18H2
Inchi Key
UULCQZNHBGUYCE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)