Merck
BDPH9BCDB03E
Bide Pharmatech
1-(2-Chloro-4-fluorophenyl)guanidine
Sinónimos:
N-(2-chloro-4-fluorophenyl)guanidine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H7N3Cl1F1
Número CAS:
Peso molecular:
187.6
MDL number:
El producto BDPH9BCDB03E no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C7H7ClFN3/c8-5-3-4(9)1-2-6(5)12-7(10)11/h1-3H,(H4,10,11,12)
Inchi Key
BPFSGJBVAQEZMR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)